Key Documents
12168-U
Supelco
Polímero poroso adsorvente Tenax®
matrix Tenax TA (refined), 60-80 mesh, bottle of 100g
Sinônimo(s):
stopcock (3-way), luer lock, polycarbonate/acetal
About This Item
Código UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
product name
Polímero poroso adsorvente Tenax®, matrix Tenax TA (refined), 60-80 mesh, bottle of 100 g
Agency
suitable for EPA 601
Nível de qualidade
forma
solid
embalagem
bottle of 100 g
Parâmetros
350 °C temp. range
área da superfície
~35 m2/g
matriz
Tenax TA (refined)
tamanho de partícula
60-80 mesh
densidade volumétrica
~0.25 g/mL (free fall density)
Descrição geral
Os polímeros porosos Tenax, à base de óxido de 2,6-difenil-p-fenileno, é amplamente usado com adsorvente tanto em aplicações de coleta de ar quanto de filtros de purga (“purge traps”). Sua estrutura singular fornece características de adsorção/dessorção alternativas e desejáveis em comparação com outros polímeros porosos.
Para obter mais informações sobre qualquer um dos nossos adsorventes, visite sigma-aldrich.com/adsorbents
Aplicação
  • Optimization of VOC Sampling: Research on Tenax® porous polymer adsorbents has demonstrated their efficacy in sampling very volatile organic compounds (VOCs) in both dry and humid air, crucial for environmental testing. This study outlines the method for determining recovery rates using thermal desorption gas chromatography-mass spectrometry, highlighting Tenax®′s role in achieving high-precision analyses at sub-ppb levels (Richter et al., 2020).
  • Enhanced Gas Chromatography Performance: A comparative analysis of Tenax® and another common adsorbent material for thermal desorption gas chromatography - mass spectrometry of biogenic volatile organic compounds underscores Tenax®′s superior performance. The study emphasizes its high surface area and chemical stability, making it ideal for complex sample matrices in pharmaceutical and environmental applications (Marcillo et al., 2017).
Nota de rodapé
This material is refined (screened) then repackaged.
Informações legais
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Tenax® GR glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Supelco
28282-U
Tenax® GR
Tenax® TA stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, 60-80 mesh, pkg of 10 ea
Supelco
20010-U
Tenax® TA
Tenax® TA 60/80 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
29748-U
Tenax® TA
Tenax® TA O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, unconditioned, 60-80 mesh, pkg of 10 ea
Supelco
30133-U
Tenax® TA
Fire Investigation
Daeid NN.
Science, 2004, 142-143 null
Handbook of Water Analysis.
Nollet LML and Gelder LSP.
Technology & Engineering, 2007, 625-626 null
Static Headspace-Gas Chromatography: Theory and Practice .
Kolb B and Ettre LS.
Science, 6-7 (2006)
Evaluation of Anasorb CMS and comparison with Tenax TA for the sampling of volatile organic compounds in indoor and outdoor air by breakthrough measurements.
Maria P.
Analyst, 121 (3), 303-307 (1996)