Documentos Principais
29748-U
Supelco
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
Tenax® TA
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Nome do produto
Tenax® TA, 60/80 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Materiais
glass TD tube
Nível de qualidade
Agency
EPA TO-1,IP-1B
descrição
sealed with Brass Endcaps
Características
fritted
preconditioned
embalagem
pkg of 10 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matriz
Tenax TA porous polymer
tamanho de partícula
60/80 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Informações legais
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3