Documentos Principais
29747-U
Supelco
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
Tenax® TA
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
product name
Tenax® TA, 35/60 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Materiais
glass TD tube
Nível de qualidade
Agency
EPA TO-1,IP-1B
descrição
sealed with Brass Endcaps
Características
fritted
preconditioned
embalagem
pkg of 10 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2 in.
matriz
Tenax TA porous polymer (35/60)
tamanho de partícula
35/60 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Os tubos de dessorção térmica podem ser reutilizados por, pelo menos, 50 a 100 vezes e reduzem o uso de acessórios como frascos de transferência, tampas e ponteiras de pipeta, alinhando-se com a "Prevenção de resíduos". Além disso, esses tubos eliminam o uso de solventes tóxicos como CS2 para extrair os COVs de interesse e, portanto, se alinham com o princípio de "Solventes e Auxiliares Mais Seguros". Clique aqui para obter mais informações.
Informações legais
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Tenax® TA O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., stainless steel TD tube, preconditioned, 60-80 mesh, pkg of 1 ea
Supelco
28271-U
Tenax® TA
Tenax® GR stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
20011-U
Tenax® GR
Tenax® TA glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, 60-80 mesh, pkg of 1 ea
Supelco
28281-U
Tenax® TA
Tenax® TA stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, 60-80 mesh, pkg of 10 ea
Supelco
20010-U
Tenax® TA