Key Documents
20273
Supelco
Adsorvente Carbopack
matrix Carbopack B, 60-80 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
23201100
linha de produto
Carbopack
Nível de qualidade
forma
granular
embalagem
bottle of 10 g
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
~100 m2/g
matriz
Carbopack B
Grupo ativo da matriz
carbon
tamanho de partícula
60-80 mesh
tamanho de poro
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
densidade
~0.38 g/mL (free fall density)
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
O carbono grafitizado (GCB) pode ser não poroso ou poroso. O processo de grafitização resulta em uma superfície altamente pura, com excelentes propriedades de adsorção e dessorção (se necessário). As interações de superfície dependem inteiramente das forças de dispersão (de London). Essas partículas são:
  • Granulares
  • Friáveis
  • Usadas em moléculas com um tamanho de analito relativo a n-alcanos de C3-C20+
  • Hidrofóbicas (podem ser usadas em ambientes com alta umidade)
De modo geral, os adsorventes de GCB oferecem uma força relativa de adsorção mais fraca comparados aos adsorventes de peneira molecular de carbono (PMC), e uma força relativa de adsorção semelhante à dos adsorventes de carbono polimérico grafitizado esférico (SGPC). Nossos produtos Carbopack são um tipo de adsorvente de GCB.
  • As partículas têm malha 40 ou menor
  • Use malha 40/60 para prevenir canalização (se observada com adsorvente Carbotrap® com malha 20/40)
  • Use uma malha menor (60/80, 80/100, etc.) para todas as outras aplicações
  • Use o menor tamanho de partícula disponível, desde que a aplicação seja capaz de suportar a queda de pressão
Para mais informações sobre qualquer um dos nossos adsorventes especializados de carbono, visite sigma-aldrich.com/carbon
Informações legais
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Simple and rapid gas-liquid-solid chromatographic analysis of trace concentrations of acetaldehyde in urban air.
Yasuyuki H.
Journal of Chromatography A, 137 (2), 455-460 (1977)
Plant Volatile Analysis.
Linskens HF and Jackson JF.
Modern Methods of Plant Analysis, 19, 54-56 (1997)
Li-Ming Yuan et al.
Analytical chemistry, 78(18), 6384-6390 (2006-09-15)
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) have high surface area, high adsorption ability, and nanoscale interactions. In this study, capillary columns including SWNTs, ionic liquid (IL), and IL + SWNTs for GC were prepared. The separation results showed that SWNTs possessed a
R M Anthony et al.
Journal of analytical toxicology, 4(1), 43-45 (1980-01-01)
This report describes a headspace procedure suitable for the gas chromatographic assay of acetaldehyde, methanol, ethanol and various other volatile substances in biological samples. Carbopack B coated with 5% Carbowax 20-M is compared to Carbopack C coated with 0.2% Carbowax
P W Langvardt et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 40(11), 1006-1012 (1979-11-01)
A gas chromatographic procedure is described which is capable of measuring both polar and non-polar organic solvents present simultaneously in the work environment at concentrations between 1/100 and 1 times the Threshold Limit Values (TLV). Airborne organics are collected on
Artigos
Carbon Molecular sieves (CMS) are a versatile range of adsorbents that can be tailored for specific applications. Supelco® scientists have been synthesizing synthetic CMS carbons for several decades, starting from tailoring of the starting polymers/copolymers, to modifying the final properties of the subsequent CMS carbon.