28666-U
FLM Carbopack B Deactivated 89mm SS TD Tube
Sinônimo(s):
Carbopack™ B
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
316 stainless steel tube (316 stainless steel TD tube (Deactivated w/Supelcoat TD))
Agency
EPA 325B (Fenceline Monitoring for benzene)
descrição
Barcode Label w/unique number
Características
preconditioned
embalagem
pkg of 10 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tubo TDU D.E. × C
1/4 in. (6.35 mm) × 3.5 in. (89 mm)
área da superfície
~100 m2/g
Matriz
Carbopack™
aplicação(ões)
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling passively with diffusive endcaps
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)