28282-U
Tenax® GR Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 7 in., fritted, preconditioned, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Tenax® GR GLASS TD TUBE, 7IN, FOR GERSTE
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tenax® GR, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Materiais
glass TD tube
Nível de qualidade
descrição
Sealed with TDS³ Storage Container
Características
fritted
preconditioned
embalagem
pkg of 1 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × C
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matriz
Tenax GR Composite of 30% graphite carbon & 70% Tenax TA
adequação
suitable for (extends range of Tenax TA)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
categoria alternativa mais ecológica
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)