Documentos Principais
11049-U
Supelco
Polímero poroso adsorvente Tenax®
matrix Tenax GR, 20-35 mesh, bottle of 500g
About This Item
Código UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
Nome do produto
Polímero poroso adsorvente Tenax®, matrix Tenax GR, 20-35 mesh, bottle of 500 g
Formulário
solid
Nível de qualidade
embalagem
bottle of 500 g
Parâmetros
350 °C temp. limit
área da superfície
~25 m2/g
Matriz
Tenax GR
tamanho de partícula
20-35 mesh
densidade
~0.40 g/mL (free fall density)
Descrição geral
Os polímeros porosos Tenax, à base de óxido de 2,6-difenil-p-fenileno, é amplamente usado com adsorvente tanto em aplicações de coleta de ar quanto de filtros de purga (“purge traps”). Sua estrutura singular fornece características de adsorção/dessorção alternativas e desejáveis em comparação com outros polímeros porosos.
Para obter mais informações sobre qualquer um dos nossos adsorventes, visite sigma-aldrich.com/adsorbents
Tenax GR is a composite material containing 70% Tenax TA and 30% graphite carbon.
Informações legais
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Tenax® GR O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
29549-U
Tenax® GR
Tenax® TA stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, 60-80 mesh, pkg of 10 ea
Supelco
20010-U
Tenax® TA
Tenax® TA glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, 60-80 mesh, pkg of 1 ea
Supelco
28281-U
Tenax® TA
Tenax® GR stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
20011-U
Tenax® GR
Tenax® TA 35/60 mesh, glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
29530-U
Tenax® TA
Retention characteristics of some volatile compounds on Tenax GR.
Dostal VKM and Churacek J.
Journal of Chromatography A, 642 (1), 379-382 (1993)
Evaluation of Tenax-GR adsorbent for the passive sampling of volatile organic compounds at low concentrations.
Cao X and Hewitt N.
Atmos. Environ., Part A, 27 (12), 1865-1872 (1993)
Handbook of Water Analysis.
Leo M, et al.
Technology & Engineering, 625-625 (2007)
Jae Hwan Lee et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 56(11), 1503-1517 (2006-11-23)
Four popular thermally desorbable adsorbents used for air sampling (Tenax TA, Tenax GR, Carbopack B, and Carbopack X) are examined for the potential to form artifacts with ozone (O3) at environmental concentrations. The performance of these adsorbents for the ketone