20258
ORBO™ 43 Supelpak™-20 specially treated Amberlite™ XAD®-2 (20/40), 100/50 mg
W,W,W (specially treated) separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Sinônimo(s):
ORBO™ Supelpak™ 20 series Tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
W,W,W (specially treated) separators
Nível de qualidade
Agency
NIOSH 2544,5506,5515,5800
linha de produto
Amberlite™
ORBO™
composição
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
ORBO™ 43
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
8 mm × 100 mm
matriz
XAD-2 (specially treated)
tamanho de partícula
20-40 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)