Documentos Principais
FALP03700
Millipore
Filtro de membrana Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 37 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 1,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
Agency
in accordance with NIOSH 3500,5002,5003,5005,5007,5017,5022,5031,7401
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Fluoropore®
Millipore
Parâmetros
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
diâmetro do filtro
37 mm
espessura
≥100 μm
extraíveis gravimétricos
≤0.5%
Matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
ponto de bolha
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: FALP
Nossa membrana Fluoropore® é uma membrana hidrofóbica de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) ligada a um suporte de polietileno de alta densidade para melhorar as características de manuseio do filtro para aplicações normais. As membranas Fluoropore oferecem ampla compatibilidade química, altas taxas de vazão e consistência. (Observe que os itens do catálogo com "FHUP" não são laminados, ou seja, são produzidos sem suporte).
Nossa membrana Omnipore é uma membrana hidrofílica de PTFE compatível com praticamente todos os solventes, ácidos e soluções alcalinas.
Características e benefícios:
- Inerte biológica e quimicamente
- Alta porosidade produz altas taxas de vazão
- Opções hidrofóbica e hidrofílica de PTFE disponíveis para filtração de amostras aquosas e à base de compostos orgânicos
Aplicações:
- Membrana Fluoropore: Clarificação de ácidos, bases e solventes; monitoramento de ar; filtração e ventilação de gases; espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtração de soluções aquosas, clarificação de ácidos e solução alcalina
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
Monitoramento de ar
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13