PM2547050
PTFE para monitoramento de partículas PM2.5, PTFE, hidrofóbico, 2,0 µm, 47 mm, branco, liso, anel de polipropileno, número de série sequencial
Fluoropore®, filter diam. 46.2 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 2,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Fluoropore®
Millipore
Diâmetro
46.2 mm
diâmetro do filtro
46.2 mm
espessura
40 μm
Matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
2.0 μm pore size
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Particulados e contaminantes no ar afetam o capital humano, que é o recurso natural mais valioso. Reconhecendo a necessidade de proteger esse recurso, as indústrias, governos e agências regulatórias de todo o mundo monitoram o ar ambiente. A membrana de PTFE da Millipore para o monitoramento de partículas PM2.5 foi desenvolvida usando as normas de teste da agência de proteção ambiental (EPA) dos EUA.
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
Monitoramento de partículas PM 2.5
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany