NISTRM8785
Air particulate matter on filter media
NIST® RM 8785
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
industrial hygiene
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Outras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Total carbon (C), Elemental Carbon, Organic Carbon
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Total carbon (C), Elemental Carbon, Organic Carbon
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTRM8785 | 4061834197072 |