Documentos Principais
XF3001200
Millipore
Suporte de filtro para epifluorescência, 13 mm, aço inoxidável
Epifluorescence Filter Holder, 13mm, stainless steel
Sinônimo(s):
Suporte de filtro, Suporte de filtro de aço inoxidável
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel funnel(s)
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
diâmetro do filtro
13 mm
área de filtração
0.7 cm2
capacidade do funil
250 mL
conector
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with Epifluorescence Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Projetado para filtração a vácuo precisa e quantitativa de amostras para análise bacteriológica por microscopia de epifluorescência, o funil de aço inoxidável altamente polido evita que as células bacterianas adiram à superfície.
Aplicações:
Análise bacteriológica por microscopia de epifluorescência