XX3001200
Suporte de filtro Swinny de 13 mm, aço inoxidável
Swinny Filter Holder 13mm, stainless steel
Sinônimo(s):
Suporte de filtro de 13 mm, Suporte de filtro de aço inoxidável
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE O-ring
PTFE gasket
PTFE seal
stainless steel housing
stainless steel screen
Nível de qualidade
Parâmetros
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
pressure filtration: suitable
Comprimento
3.3 cm
Diâmetro
1.6 cm
diâmetro do filtro
13 mm
área de filtração
0.8 cm2
diam. do pré-filtro
10 mm
conector
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Características e benefícios
•Disponível em dois tamanhos para diversos volumes de processo
•A construção durável em aço inoxidável garante anos de uso, reduzindo os resíduos de filtros de seringa descartáveis
•Autoclavável com o filtro colocado para filtração estéril
Aplicações:
ultralimpeza ou esterilização de líquidos
XX3001200 Suporte do filtro Swinny de 13 mm, aço inoxidável
XX3002500 Suporte do filtro Microsyringe de 25 mm, conexão do tipo Luer-Lok, aço inoxidável
XX3002514 Suporte do filtro Microsyringe de 25 mm, NPTF, aço inoxidável
Peças sobressalentes
XX30012RK Kit de peças sobressalentes do Swinny de 13 mm
XX30025RK Kit de peças sobressalentes do Microsyringe de 25 mm
Princípio
Nota de preparo
Autoclave com o filtro colocado