Documentos Principais
XX3002514
Millipore
Suporte de filtro Microsyringe de 25 mm, NPTF, aço inoxidável
Microsyringe Filter Holder 25mm, NPTF, stainless steel
Sinônimo(s):
Suporte de filtro de 25 mm, Suporte de filtro de aço inoxidável
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE seal
stainless steel
Nível de qualidade
Parâmetros
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
pressure filtration: suitable
Comprimento
3.2 cm
Diâmetro
3.2 cm
diâmetro do filtro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
conector
1/4 in. female NPT inlet fitting
male Luer outlet slip
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Faça seu próprio filtro de seringa! Os suportes de filtro Microsyringe e Swinnex propiciam flexibilidade para escolher o tipo e diâmetro de membrana mais apropriados para a sua aplicação. Para filtração estéril, autoclave os suportes de filtro com a membrana colocada. Faça a ultralimpeza ou esterilize pequenos volumes de líquidos dispensados por uma seringa ou instale em linha para filtrar volumes maiores.
Características e benefícios
•Disponível em dois tamanhos para diversos volumes de processo
•A construção durável em aço inoxidável garante anos de uso, diminuindo o desperdício de filtros de seringas descartáveis
•Autoclavável com o filtro colocado para filtração estéril
Aplicações:
Ultralimpeza ou esterilização de líquidos
XX3001200 Suporte de filtro Swinny de 13 mm, aço inoxidável
XX3002500 Suporte de filtro Microsyringe de 25 mm do tipo Luer-Lok, de aço inoxidável
XX3002514 Suporte de filtro Microsyringe de 25 mm, NPTF, de aço inoxidável
Peças sobressalente
XX30012RK Kit de peças sobressalentes do Swinny de 13 mm
XX30025RK Kit de peças sobressalentes do Microsyringe de 25 mm