Key Documents
XX4502500
Millipore
Suporte de filtro HP, 25 mm, aço inoxidável
HP Filter Holder, 25mm, stainless steel
Sinônimo(s):
Suporte de filtro de 25 mm, Suporte de filtro de aço inoxidável
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
nitrile seal
stainless steel
Nível de qualidade
Parâmetros
345 bar max. inlet pressure (5000 psi)
técnica(s)
pressure filtration: suitable
Altura
3.2 cm
Diâmetro
5.1 cm (2.0 in.)
diâmetro do filtro
25 mm
área de filtração
2.2 cm2
conector
1/8 in. female NPT inlet fitting
1/8 in. female NPT outlet fitting
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with In-Line Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicações:
os suportes de filtro em linha de aço inoxidável são normalmente utilizados para a filtração de gases ou líquidos em pressões de entrada de 20 a 700 bar. A pressão diferencial depende do tipo de filtro usado. Todos os suportes de filtro podem ser autoclavados (disponíveis em 25 mm e 47 mm).
O suporte de filtro XX4404700 é equipado com uma tela de suporte de contrapressão. Ele pode ser autoclavado com o filtro colocado se forem usadas as telas de suporte revestidas em PTFE XX4404702 e XX4404704.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 e 00907P são peças de reposição para o suporte de filtro XX4404700.
O suporte de filtro XX4504700 pode ser equipado com uma tela de suporte de filtro upstream, XX4504704, para proteger da contrapressão do filtro.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 e XX45047RK são peças de reposição para o suporte de filtro XX4504700.
As peças de reposição para o suporte de filtro SS de 25 mm estão disponíveis como um kit, cujo número do catálogo é XX45025RK e inclui: (3) parafusos de cabeça sextavada em aço inoxidável, (3) anéis de vedação do tipo O-ring em Buna-N, tratados com LCR (2-018), (1) tela de suporte em aço inoxidável, (1) chave Allen.
Aplicação
Suporte de filtro HP, 25 mm, aço inoxidável
Princípio
Pressão