Key Documents
XX45025RK
Millipore
Kit de peças de reposição, suporte do filtro de 25 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
nitrile O-ring
stainless steel screw(s)
stainless steel support screen(s)
Nível de qualidade
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
compatibilidade
for use with 25-mm HP Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicações:
os suportes de filtro em linha de aço inoxidável são normalmente utilizados para a filtração de gases ou líquidos em pressões de entrada de 20 a 700 bar. A pressão diferencial depende do tipo de filtro usado. Todos os suportes de filtro podem ser autoclavados (disponíveis em 25 mm e 47 mm).
O suporte de filtro XX4404700 é equipado com uma tela de suporte de contrapressão. Ele pode ser autoclavado com o filtro colocado se forem usadas as telas de suporte revestidas em PTFE XX4404702 e XX4404704.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 e 00907P são peças de reposição para o suporte de filtro XX4404700.
O suporte de filtro XX4504700 pode ser equipado com uma tela de suporte de filtro upstream, XX4504704, para proteger da contrapressão do filtro.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 e XX45047RK são peças de reposição para o suporte de filtro XX4504700.
As peças de reposição para o suporte de filtro SS de 25 mm estão disponíveis como um kit, cujo número do catálogo é XX45025RK e inclui: (3) parafusos de cabeça sextavada em aço inoxidável, (3) anéis de vedação do tipo O-ring em Buna-N, tratados com LCR (2-018), (1) tela de suporte em aço inoxidável, (1) chave Allen.
Aplicação
Acessórios para suportes de filtro para preparo de amostras.
Componentes
Inclui (3) parafusos de cabeça sextavada em aço inoxidável, (3) anéis de vedação do tipo O-ring em Buna-N, tratados com LCR (2-018), (1) tela de suporte em aço inoxidável, (1) chave Allen
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13