Key Documents
XX6602500
Millipore
Dispensador de filtração de solvente, 25 mm
Sinônimo(s):
Dispensador de papel, Dispensador de solvente
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE gasket
PTFE seal
PTFE tubing
borosilicate glass flask
glass elbow(s)
glass nozzle (for dispensing)
neoprene bulb
neoprene stopper
stainless steel holder (for filter)
Nível de qualidade
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Altura
31.8 cm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
capacidade do frasco
1 L
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Faça uma limpeza profunda e dispense pequenos volumes de solvente comprimindo o frasco. Este dispensador operado por pressão manual possui um suporte de filtro equipado com um tubo de saída. Use-o para direcionar o solvente filtrado no sentido da superfície desejada.
Características e benefícios:
•A bomba manual integrada elimina a necessidade de uma bomba externa
•Comporta até 1 l de solvente
Aplicações:
Filtração de solventes antes de análises de contaminação, enxague com solvente das peças usinadas e recipientes de coleta
XX6602500 Dispensador de filtração de solvente
Peças sobressalentes
XX6602501 Frasco e rolha de neoprene
XX3002502 Junta do suporte de filtro, PTFE
XX3002510 Tela de suporte de filtro, aço inoxidável