Documentos Principais
XX6702500
Millipore
Dispensador de solvente FilterJet, 25 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinônimo(s):
Dispensador de solvente
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE valve
aluminum handle (nylon-coated; for dispenser)
fluoroelastomer gasket (for filter-holders)
polyethylene tubing (pressure)
stainless steel holder (for filter)
stainless steel nozzle (jet)
stainless steel support screen(s) (for filter)
Nível de qualidade
Parâmetros
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
Comprimento
~229 mm (9 in.) , from nozzle tip to end of dispenser handle
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
diam. do pré-filtro
22 mm , thick depth prefilter
C tubulação
1.8 m (6 ft)
conector
1/4 in. female NPT inlet fitting for 1/4 in.
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplique uma pulverização em jato concentrado de solvente ultralimpo de solução de enxágue nas superfícies que precisam de lavagem. Basta conectar o dispensador FilterJet a um recipiente de dispensação para garantir que o solvente ou outro líquido seja imediatamente filtrado antes da dispensação.
Aplicações: Filtração de solvente antes da análise de contaminação, enxágue com solvente das peças usinadas e dos recipientes de coleta
XX6702500 Dispensador de solvente FilterJet
Peças sobressalentes
XX6702501 Conjunto de manoplas e válvulas
XX6702502 Vedações de válvula, PTFE
XX6702506 Mangueira de pressão com adaptadores padrão NPT de 1/4 de pol., PE
XX6702507 adaptador de tubo, 1/4 de pol. NPTM para tubo de 1/4 de pol.
XX6702508 Mangueira, D.E. de 6 mm × 3 m, polipropileno
XX6702RK Kit de peças sobressalentes para o dispensador de solvente FilterJet
XX4002500 Suporte de filtro do gasoduto, 25 mm, aço inoxidável
XX40025RK Kit de peças sobressalentes para o suporte de filtro
Acessórios
XX6700P05 Recipiente de pressão de dispensação, 5 l
YY1301015 Manômetro, 0-7 bar
YY2029348 Válvula esfera, NPTF de 1/4 de pol., aço inoxidável
XX6700030 Bico de liberação rápida e acoplamento, NPTM 1/4 de pol.
Aplicação
Acessórios para suportes de filtro para preparo de amostras.
Princípio
Pressão
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This article provides white paper on User Guide Filterjet™ Solvent Dispenser