Documentos Principais
XX6700P10
Millipore
Recipiente pressurizado de dispensação, 10 l
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinônimo(s):
Recipiente de dispersão, Recipiente de pressão de 10 L
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
316 stainless steel body
fluoroelastomer O-ring
fluoroelastomer gasket
molded neoprene base
stainless steel fittings
Nível de qualidade
Parâmetros
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Altura
356 mm
~14 in.
conector
1/4 in. female NPT inlet/outlet connection for pressure gauge and vent/relief valve attachment
1/4 in. female NPT inlet/outlet elbow fitting(s) for inlet and outlet (labeled)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os frascos de pressão de dispensação retêm o líquido para filtração através dos suportes de filtro operados por pressão Millipore, se conectados a uma fonte de pressão externa. Os frascos portáteis estão disponíveis em capacidades de 5, 10 e 20 litros e 1 galão. Os frascos atendem aos requisitos do código ASME-UM.
- Os fechamentos são protegidos por uma alça com fecho embutido.
- Os frascos são autoclaváveis, quando ventilados.
- Válvula de escape de acordo com o código de acessórios, manômetro e conectores de mangueira estão disponíveis.
- O fechamento do acessório adapta os recipientes para uso a vácuo.
Recipientes pressurizados
XX6700P01 Recipiente pressurizado para dispensação, 1 gal
XX6700P05 Recipiente pressurizado de dispensação, 5 l
XX6700P10 Recipiente pressurizado de dispensação, 10 l
XX6700P20 Recipiente pressurizado de dispensação, 20 l
Peças sobressalentes
6976 Tampa do recipiente, fecho embutido
6977 Tubo de imersão de saída, recipiente de 5 l
6978 Tubo de imersão de saída, recipiente de 10 l
6979 Tubo de imersão de saída, recipiente de 20 l
XX6700059 Anel do tipo “O-ring”, fluoroelastômero A
XX6700104 Cotovelo, NPTF de 1/4 de pol. para M
YY1301009 Plugue, NPT de 1/4 pol., aço inoxidável
Acessórios
TP0001326 Rolo de fita de PTFE de 12,5 mm x 6,6 m
XX6700030 Bico de liberação rápida e acoplamento, NPTM de 1/4 pol.
XX6700034 Tubo de PVC de 3 metros com diâmetro interno de 9,5 mm
XX6700035 Tubo para pressurização, D.I. 1/2 pol.
XX67000PK Kit de acessórios para recipiente pressurizado
XX6700125 Bocal sextavado, NPTM de 1/4 pol., 51 mm, aço inoxidável
XX6700L11, Adaptador, M, NPT de 1/4 pol. para D.I. 1/4-1/2 pol.
XX6700L15 Manômetro, 1/4 pol. ASME
XX6700L24 Válvula de ventilação/escape, 7 bar, ASME
XX6700L55 Aparelho de teste de ponto de bolha
YY1301015 Manômetro, 0–7 bar
YY2029348 Válvula esfera, NPTF de 1/4 pol., aço inoxidável
Aplicação
Acessórios para suportes de filtro para preparo de amostras.
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This article provides white paper on User Guide Filterjet™ Solvent Dispenser
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.