Documentos Principais
XX6702502
Millipore
Vedações de válvulas, PTFE
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Parâmetros
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Nível de qualidade
conector
1/4 in. female NPT inlet/outlet connection for pressure gauge and vent/relief valve attachment
1/4 in. female NPT inlet/outlet elbow fitting(s) for inlet and outlet (labeled)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplique uma pulverização em jato concentrado de solvente ultralimpo de solução de enxágue nas superfícies que precisam de lavagem. Basta conectar o dispensador FilterJet a um recipiente de dispensação para garantir que o solvente ou outro líquido seja imediatamente filtrado antes da dispensação.
Aplicações: Filtração de solvente antes da análise de contaminação, enxágue com solvente das peças usinadas e dos recipientes de coleta
XX6702500 Dispensador de solvente FilterJet
Peças sobressalentes
XX6702501 Conjunto de manoplas e válvulas
XX6702502 Vedações de válvula, PTFE
XX6702506 Mangueira de pressão com adaptadores padrão NPT de 1/4 de pol., PE
XX6702507 Adaptador de tubo, 1/4 de pol. NPTM para tubo de 1/4 de pol.
XX6702508 Mangueira, D.E. de 6 mm × 3 m, polipropileno
XX6702RK Kit de peças sobressalentes para o dispensador de solvente FilterJet
XX4002500 Suporte de filtro do gasoduto, 25 mm, aço inoxidável
XX40025RK Kit de peças sobressalentes para o suporte de filtro
Acessórios
XX6700P05 Recipiente de pressão de dispensação, 5 l
YY1301015 Manômetro, 0-7 bar
YY2029348 Válvula esfera, NPTF de 1/4 de pol., aço inoxidável
XX6700030 Bico de liberação rápida e acoplamento, NPTM de 1/4 de pol.
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This article provides white paper on User Guide Filterjet™ Solvent Dispenser