PLTK07610
Discos de ultrafiltração, 30 kDa NMW
Ultracel®, filter diam. 76 mm
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de celulose regenerada, 30 kDa NMWCO
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
regenerated cellulose membrane
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Ultracel®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
diâmetro do filtro
76 mm
área de filtração
41.8 cm2
matriz
Ultracel®
tamanho de poro
30 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As membranas de celulose regenerada Ultracel são recomendadas para concentrar ou dessalinizar soluções diluídas. A microestrutura hidrofílica e estreita das membranas Ultracel garante a maior retenção possível com a menor adsorção possível de proteínas, DNA ou outras macromoléculas.
As membranas de PES Biomax são recomendadas para concentrar ou dessalinizar volumes maiores de amostras mais concentradas, como soro, plasma ou meios de cultura de tecidos condicionados.
Os discos cortados de PVDF para microfiltração Durapore estão disponíveis com tamanhos de poro de 0,1 µm, 0,22 µm e 0.45 µm, em diâmetros de 63,5 mm e 75 mm.
Características e benefícios:
•Os diâmetros dos discos podem ser de: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 e 150 mm
•As membranas Ultracel, Durapore e Biomax estão disponíveis com uma ampla gama de tamanhos de poros para atender às suas necessidades de separação
•Compatíveis com as células agitadas Amicon
Aplicações:
concentração, troca de tampão, dessalinização
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1