Documentos Principais
CLS3470
Corning® Transwell® 24 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 48, pack of 12
Sinônimo(s):
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Nome do produto
Insertos para cultura celular de membrana de poliéster Corning® Transwell®, 6.5 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
Materiais
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
pack of 12
case of 48
fabricante/nome comercial
Corning 3470
volume de trabalho do inserto
0.1 mL
diâmetro da membrana
6.5 mm
espessura da membrana
10 μm
tamanho
24 wells
área da superfície
0.33 cm2 , cell growth area
volume de trabalho do poço
0.6 mL
cor
clear
tamanho de poro
0.4 μm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
  • Membrana de poliéster transparente de 10 μm de espessura
  • Tratada para adesão ideal de células
  • Embalagem com 12 insertos em uma placa de 24 poços, 4 placas por caixa
  • Visibilidade excelente em microscopia de contraste de fases
  • Esterilizada por radiação gama
Os insertos para cultura celular Transwell são dispositivos de suporte permeáveis, convenientes e fáceis de usar para estudar linhagens celulares dependentes e independentes de ancoragem. Eles têm uma fina membrana de poliéster microscopicamente transparente de 10 mm que é tratada com cultura de tecidos para otimizar a adesão e o crescimento de células.
Oferecem uma excelente visibilidade de células em microscopia de contraste de fases e permite a avaliação da viabilidade celular e formação de monocamada.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Karolien Hollanders et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(2), 1335-1348 (2015-01-30)
Rho kinase (ROCK) is associated with VEGF-driven angiogenesis, as well as with inflammation and fibrosis. Therefore, the effect of AMA0428, a novel ROCK inhibitor, was studied in these processes, which highly contribute to the pathogenesis of neovascular AMD. The effect