Documentos Principais
CLS3450
Corning® Transwell® 6 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear, sterile, pack of 6, case of 24
Sinônimo(s):
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Nome do produto
Insertos para cultura celular de membrana de poliéster Corning® Transwell®, 24 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 24/cs
Materiais
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 24
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 3450
volume de trabalho do inserto
1.5 mL
diâmetro da membrana
24 mm
espessura da membrana
10 μm
tamanho
6 wells
área da superfície
4.67 cm2 , cell growth area
volume de trabalho do poço
2.6 mL
cor
clear
tamanho de poro
0.4 μm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Os insertos para cultura celular Transwell são dispositivos de suporte permeáveis, convenientes e fáceis de usar para estudar linhagens celulares dependentes e independentes de ancoragem. Eles têm uma fina membrana de poliéster microscopicamente transparente de 10 mm que é tratada com cultura de tecidos para otimizar a adesão e o crescimento de células.
Oferecem uma excelente visibilidade de células em microscopia de contraste de fases e permite a avaliação da viabilidade celular e formação de monocamada.
  • 10μm thick transparent polyester membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Packaged 6 inserts in a 6 well plate, 4 plates per case
  • Excellent visibility under phase contrast microscopy
  • Sterilized by gamma radiation
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
En Zhou et al.
Heart and vessels, 35(7), 1025-1035 (2020-04-10)
Atrial fibrillation (AF) is one of the most prevalent arrhythmias. Myocardial sleeves of the pulmonary vein are critical in the occurrence of AF. Our study aims to investigate the effect of synthetic vascular smooth muscle cells (SMCs) on gap junction
Thijs Pasman et al.
Membranes, 10(11) (2020-11-11)
Polymeric membranes are widely applied in biomedical applications, including in vitro organ models. In such models, they are mostly used as supports on which cells are cultured to create functional tissue units of the desired organ. To this end, the