Documentos Principais
CLS3401
Corning® Transwell® 12 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
Sinônimo(s):
cell culture inserts, corning plates, tissue culture plate, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Nome do produto
Insertos para cultura celular de membrana de policarbonato Corning® Transwell®, 12 mm Transwell with 0.4 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/ lid, sterile, 48/cs
Materiais
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pack of 12
case of 48
fabricante/nome comercial
Corning 3401
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
volume de trabalho do inserto
0.5 mL
diâmetro da membrana
12 mm
tamanho
12 wells
área da superfície
1.12 cm2 , cell growth area
volume de trabalho do poço
1.5 mL
cor
translucent
tamanho de poro
0.4 μm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Os insertos para cultura celular Transwell são dispositivos de suporte permeáveis, convenientes e fáceis de usar para estudar linhagens celulares dependentes e independentes de ancoragem. Eles têm uma fina membrana de policarbonato transparente de 10 μm disponível em diversos tamanhos de poro. Os insertos Transwell são tratados para adesão ideal de células. As células precisam ser coradas para obter visibilidade celular. A membrana de PC é compatível com a maioria dos fixadores e corantes orgânicos.
  • 10μm thick translucent polycarbonate membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Packaged 12 inserts in a 12 well plate, 4 plates per case
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Sterilized by gamma radiation
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)