Documentos Principais
CLS3422
Corning® Transwell® 24 well plates
8.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
Sinônimo(s):
insertos para cultura celular
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Nome do produto
Insertos para cultura celular de membrana de policarbonato Corning® Transwell®, 6.5 mm Transwell with 8.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 48/cs
Materiais
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
pack of 12
case of 48
fabricante/nome comercial
Corning 3422
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
volume de trabalho do inserto
0.1 mL
diâmetro da membrana
6.5 mm
tamanho
24 wells
área da superfície
0.33 cm2 , cell growth area
volume de trabalho do poço
0.6 mL
cor
translucent
tamanho de poro
8.0 μm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Membrana de policarbonato translúcida com 10 μm de espessura
  • Tratados para adesão ideal de células
  • Embalagem com 12 insertos em uma placa de 24 poços, 4 placas por caixa
  • A membrana precisa ser corada para obter visibilidade celular
  • Esterilizada por radiação gama
Os insertos para cultura celular Transwell são dispositivos de suporte permeáveis, convenientes e fáceis de usar para estudar linhagens celulares dependentes e independentes de ancoragem. Eles têm uma fina membrana de policarbonato transparente de 10 μm disponível em diversos tamanhos de poro. Os insertos Transwell são tratados para adesão ideal de células. As células precisam ser coradas para obter visibilidade celular. A membrana de PC é compatível com a maioria dos fixadores e corantes orgânicos.
Aplicação
Transwell foi usado no ensaio em câmara de Boyden para separar células de compartimentos superiores e inferiores.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
BreAnne MacKenzie et al.
Respiratory research, 16, 83-83 (2015-07-04)
Recent clinical studies show that tyrosine kinase inhibitors slow the rate of lung function decline and decrease the number of acute exacerbations in patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF). However, in the murine bleomycin model of fibrosis, not all tyrosine
Manisha H Shah et al.
Breast cancer research and treatment, 150(3), 523-534 (2015-03-22)
Reactive oxygen species (ROS) such as superoxide and hydrogen peroxide (H2O2) have been implicated in development and progression of breast cancer. In the present study, we have evaluated the effects of the superoxide dismutase (SOD) mimetic MnTmPyP and the SOD/catalase
Victoria Vinader et al.
PloS one, 8(10), e78744-e78744 (2013-11-10)
Amongst the chemokine signalling axes involved in cancer, chemokine CXCL12 acting on chemokine receptor CXCR4 is particularly significant since it orchestrates migration of cancer cells in a tissue-specific metastatic process. High CXCR4 tumour expression is associated with poor prognosis of
Youssef Abdalla et al.
Journal of nanobiotechnology, 19(1), 60-60 (2021-02-28)
Approximately 80% of brain tumours are gliomas. Despite treatment, patient mortality remains high due to local metastasis and relapse. It has been shown that transferrin-functionalised porous silicon nanoparticles (Tf@pSiNPs) can inhibit the migration of U87 glioma cells. However, the underlying
James J Hoy et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(10), 13900-13917 (2020-08-25)
The PKA-inhibitor (PKI) family members PKIα, PKIβ, and PKIγ bind with high affinity to PKA and block its kinase activity, modulating the extent, and duration of PKA-mediated signaling events. While PKA is a well-known regulator of physiological and oncogenic events