Documentos Principais
CLS3420
Corning® Transwell® 44 cm2 , cell growth area, 13 mL , 100 mm , dish, 9 mL , 75 mm plate inserts
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 12, Tissue Culture (TC)-treated surface
Sinônimo(s):
cell culture inserts, corning plates, tissue culture plate, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Nome do produto
Insertos para cultura celular de membrana de policarbonato Corning® Transwell®, 75 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 12/cs
Materiais
clear polystyrene (plate or dish)
polycarbonate membrane
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pack of 1
case of 12
fabricante/nome comercial
Corning 3420
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
volume de trabalho do inserto
9 mL
diâmetro da membrana
75 mm
área da superfície
44 cm2 , cell growth area
volume de trabalho do poço
13 mL
poços
100 mm , dish
cor
translucent
tamanho de poro
3.0 μm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Os insertos para cultura celular Transwell são dispositivos de suporte permeáveis, convenientes e fáceis de usar para estudar linhagens celulares dependentes e independentes de ancoragem. Eles têm uma fina membrana de policarbonato transparente de 10 μm disponível em diversos tamanhos de poro. Os insertos Transwell são tratados para adesão ideal de células. As células precisam ser coradas para obter visibilidade celular. A membrana de PC é compatível com a maioria dos fixadores e corantes orgânicos.
  • 10μm thick translucent polycarbonate membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Each insert is packaged in a 100mm dish, 12 inserts per case
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Sterilized by gamma radiation
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)