Documentos Principais
CLS3472
Corning® Transwell® 24 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round , clear polystyrene plate, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 12, pack of 6, 48 ea
Sinônimo(s):
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Nome do produto
Insertos para cultura celular de membrana de poliéster Corning® Transwell®, 6.5 mm Transwell with 3.0 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
Materiais
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 12
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 3472
volume de trabalho do inserto
0.1 mL
diâmetro da membrana
6.5 mm
espessura da membrana
10 μm
tamanho
24 wells
área da superfície
0.33 cm2 , cell growth area
volume de trabalho do poço
0.6 mL
cor
clear
tamanho de poro
3.0 μm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Os insertos para cultura celular Transwell são dispositivos de suporte permeáveis, convenientes e fáceis de usar para estudar linhagens celulares dependentes e independentes de ancoragem. Eles têm uma fina membrana de poliéster microscopicamente transparente de 10 mm que é tratada com cultura de tecidos para otimizar a adesão e o crescimento de células.
Oferecem uma excelente visibilidade de células em microscopia de contraste de fases e permite a avaliação da viabilidade celular e formação de monocamada.
  • 10μm thick transparent polyester membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Packaged 12 inserts in a 24 well plate, 4 plates per case
  • Excellent visibility under phase contrast microscopy
  • Sterilized by gamma radiation
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Marc P Hübner et al.
PLoS neglected tropical diseases, 14(7), e0008427-e0008427 (2020-07-07)
A major impediment to eliminate lymphatic filariasis and onchocerciasis is the lack of effective short-course macrofilaricidal drugs or regimens that are proven to be safe for both infections. In this study we tested oxfendazole, an anthelmintic shown to be well
Liam M Ashander et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 60(14), 4652-4660 (2019-11-20)
Retinal damage in ocular toxoplasmosis reflects Toxoplasma gondii-induced cell lysis and reactive inflammation. Human retinal histopathology demonstrates the presence of neutrophils, but activities of this leukocyte subset are unstudied. We conducted in vitro experiments to evaluate roles for neutrophils as
Youssef Abdalla et al.
Journal of nanobiotechnology, 19(1), 60-60 (2021-02-28)
Approximately 80% of brain tumours are gliomas. Despite treatment, patient mortality remains high due to local metastasis and relapse. It has been shown that transferrin-functionalised porous silicon nanoparticles (Tf@pSiNPs) can inhibit the migration of U87 glioma cells. However, the underlying
Janet L Markman et al.
Nature communications, 11(1), 1613-1613 (2020-04-03)
In men, the incidence of melanoma rises rapidly after age 50, and nearly two thirds of melanoma deaths are male. The immune system is known to play a key role in controlling the growth and spread of malignancies, but whether
Christoph Malkmus et al.
PLoS neglected tropical diseases, 14(11), e0008503-e0008503 (2020-11-06)
Onchocerciasis also known as river blindness is a neglected tropical disease and the world's second-leading infectious cause of blindness in humans; it is caused by Onchocerca volvulus. Current treatment with ivermectin targets microfilariae and transmission and does not kill the