Documentos Principais
CLS3460
Corning® Transwell® 12 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 48, pack of 12
Sinônimo(s):
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Nome do produto
Insertos para cultura celular de membrana de poliéster Corning® Transwell®, 12 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
Materiais
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
pack of 12
case of 48
fabricante/nome comercial
Corning 3460
volume de trabalho do inserto
0.5 mL
diâmetro da membrana
12 mm
espessura da membrana
10 μm
tamanho
12 wells
área da superfície
1.12 cm2 , cell growth area
volume de trabalho do poço
1.5 mL
cor
clear
tamanho de poro
0.4 μm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
  • Membrana de poliéster transparente de 10 μm de espessura
  • Tratada para adesão ideal de células
  • Embalagem com 12 insertos em uma placa de 12 poços, 4 placas por caixa
  • Visibilidade excelente em microscopia de contraste de fases
  • Esterilizada por radiação gama
Os insertos para cultura celular Transwell são dispositivos de suporte permeáveis, convenientes e fáceis de usar para estudar linhagens celulares dependentes e independentes de ancoragem. Eles têm uma fina membrana de poliéster microscopicamente transparente de 10 mm que é tratada com cultura de tecidos para otimizar a adesão e o crescimento de células.
Oferecem uma excelente visibilidade de células em microscopia de contraste de fases e permite a avaliação da viabilidade celular e formação de monocamada.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)