CLS3407
Corning® Costar® 12 mm , 10 μm pore size , 1.12 cm2 , cell growth area plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polycarbonate membrane, sterile, pack of 6, case of 24
Sinônimo(s):
cell culture inserts
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Corning® Costar® Snapwell cell culture inserts, 12 mm Snapwell Insert with 0.4 μm pore, pore densitiy 1 x 108 pores/cm2, polycarbonate membrane, TC-treated, sterile, 24/cs
Materiais
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
esterilidade
sterile
Características
lid
plate format: 6 well
embalagem
case of 24
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 3407
diâmetro da membrana
12 mm
espessura da membrana
10 μm
área da superfície
1.12 cm2 , cell growth area
tamanho de poro
0.4 μm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
- A modified Transwell permeable support containing a 12 mm diameter 0.4 μm pore polycarbonate membrane supported by a detachable ring
- Once cells are grown to confluence on the Snapwell insert, the ring can be placed in a vertical or horizontal diffusion chamber
- Sterilized by gamma radiation
- Packaged in 6 well plates
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)