CLS3380
Corning® HTS Transwell® 96 well permeable supports
HTS Transwell-96 Permeable Support with 1.0 μm pore polyeste rmembrane, TC-treated, sterile, 1/cs
Sinônimo(s):
corning transwell, transwell corning
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom wells clear
polyethylene membrane
polystyrene
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid
plate format: 96 well
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 3380
volume de trabalho do inserto
0.08 mL
diâmetro da membrana
4.26 mm
espessura da membrana
10.0 μm
tamanho
96 wells
área da superfície
0.14 cm2 , cell growth area
volume de trabalho do poço
0.235 mL
cor
clear plate
tamanho de poro
1.0 μm pore size
adequação
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
- Product includes Transwell® unit (1 integral tray with 96 wells), reservoir plate (for cell growth steps), receiver plate (96 wells for growth or assay steps) and 2 sterile lids; 1 set per case
- 1.0 μm pore size PET (polyester) membrane
- Membrane is treated for optimal cell attachment
- Cell growth area is 0.143 cm² which is 20-50% over competitive devices
- Large apical and basolateral access ports
- Gripping surface and bar coding
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)