S4400
Staurosporine
from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), film, protein kinase inhibitor
Sinônimo(s):
Estaurosporina, Antibiótico AM-2282
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Estaurosporina, ≥98% (HPLC), film
fonte biológica
Streptomyces sp.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
film
pf
288-291 °C
solubilidade
DMSO: soluble
H2O: insoluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@@H]1C[C@@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20?,26-,28+/m1/s1
chave InChI
HKSZLNNOFSGOKW-ZGQXJOJZSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Drug Transport
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox