Documentos Principais
PI8P01250
Millipore
Insertos de cultura celular permanentes Millicell®
pore size 8.0 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
Sinônimo(s):
Inserto para cultura celular Millicell, 12 mm, policarbonato, 8,0 µm, inserto para cultura de tecidos, inserto para cultura permeável, insertos para cultura celular, placa para cultura de tecidos
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiais
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
sterile
Características
hydrophilic
0.1x106 pores/cm2 (pore density)
embalagem
pack of 50
fabricante/nome comercial
Millicell®
Parâmetros
50 °C max. temp.
técnica(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
cell migration: suitable
Altura
10 mm
Diâmetro
12 mm
área da membrana
0.6 cm2
tamanho
24 wells
volume de trabalho
0.6 mL
cor
translucent membrane
Matriz
Isopore
tamanho de poro
8.0 μm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Insertos Millicell®, células de fixação ou suspensão podem acessar meios de ambos os lados apical e basolateral. O crescimento, a estrutura e a função celular mimetizam melhor o que acontece in vivo. Além disso, os insertos Millicell® possibilitam o estudo de ambos os lados da monocamada celular.
Aplicação
  • Ligação celular
  • Diferenciação e crescimento celular
  • Transporte e permeabilidade de fármacos
  • Imunocitoquímica
Informações legais
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This is a Toluidine Blue Staining protocol.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Conteúdo relacionado
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.