Documentos Principais
PICM01250
Millipore
Insertos de cultura celular permanentes Millicell®
pore size 0.4 μm, diam. 12 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, size 24 wells, sterile
Sinônimo(s):
Inserto para cultura celular Millicell, 12 mm, hidrofílico de PTFE, 0,4 µm, inserto para cultura de tecidos, inserto para cultura permeável, insertos para cultura celular, placa para cultura de tecidos
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiais
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
Nível de qualidade
esterilidade
ethylene oxide treated
sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 50 (individually blister packaged)
fabricante/nome comercial
Millicell®
Parâmetros
50 °C max. temp.
técnica(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
Altura
10.5 mm
Diâmetro
12 mm
área de filtração
0.6 cm2
tamanho
24 wells
área da superfície
0.6 cm2
volume de trabalho
0.6 mL
cor
transparent membrane, when wetted
Matriz
Biopore
tamanho de poro
0.4 μm
tipo de ligação
low binding surface
método de detecção
fluorometric
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Placa de 24 poços, tamanho de poro de 0,4 μm
Com insertos Millicell®, células de adesão ou suspensão podem acessar meios de ambos os lados apical e basolateral. O crescimento, a estrutura e a função celular mimetizam melhor o que acontece in vivo. Além disso, os insertos Millicell® possibilitam o estudo de ambos os lados da monocamada celular.
Millicell® Insertos verticais:
- Promove excelente crescimento celular e fornece uma oportunidade excepcional para estudos celulares
Tipo de membrana:
membrana Biopore (hidrofílica, de PTFE)
- para aplicações com baixo grau de ligações a proteínas, visualização de células vivas e aplicações de imunofluorescência
Aplicações
fixação celular, crescimento celular, diferenciação celular e imunocitoquímica
Aplicação
  • Cell Attachment
  • Cell Growth
  • Cell Differentiation
  • Immunocytochemistry
Características e benefícios
  • Promotes excellent cell growth and provides an exceptional opportunity for cell studies
  • Low protein-binding hydrophilic PTFE membrane is ideal for live cell viewing and immunofluorescent application
Informações legais
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ming Zeng et al.
Gene, 753, 144810-144810 (2020-05-30)
Meiotic entry and progression require dynamic regulation of germline gene expression. m6A on mRNAs and recognition by YTHDC2 has been known as post-transcriptional regulatory complex, but the roles of this regulator remain unclear for meiotic initiation and progression in female
Andrea S Cupp et al.
Biology of reproduction, 68(6), 2033-2037 (2003-02-28)
The first morphological event after initiation of male sex determination is seminiferous cord formation in the embryonic testis. Cord formation requires migration of pre-peritubular myoid cells from the adjacent mesonephros. The embryonic Sertoli cells are the first testicular cells to
P Hardman et al.
Development, growth & differentiation, 35(6), 683-690 (1993-01-01)
Embryonic mouse salivary glands, pancreata, and kidneys were isolated from embryos of appropriate gestational age by microdissection, and were cultured on Biopore membrane either non-coated or coated with type I collagen or Matrigel. As expected, use of Biopore membrane
R Le Bouffant et al.
Human reproduction (Oxford, England), 25(10), 2579-2590 (2010-07-31)
The initiation of meiosis is crucial to fertility. While extensive studies in rodents have enhanced our understanding of this process, studies in human fetal ovary are lacking. We used RT-PCR and immunohistochemistry to investigate expression of meiotic factors in human
Gravity in mammalian organ development: differentiation of cultured lung and pancreas rudiments during spaceflight.
Spooner, B S, et al.
The Journal of Experimental Zoology, 269, 212-222 (1994)
Protocolos
This is a Toluidine Blue Staining protocol.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Conteúdo relacionado
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.