Documentos Principais
CLS353047
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 24, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells, sterile
Sinônimo(s):
Cell Culture Plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
flat bottom clear wells
esterilidade
sterile
Características
lid
wells 24
embalagem
case of 50 ea (Individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 353047
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Falcon® 24 Well Clear Flat Bottom, Tissue Culture-Treated Multiwell Cell Culture Plate with Lid, Non-Pyrogenic, Sterile, Individually Packaged, 1/Tray, 50/Case
Aplicação
Cell Culture
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)