CLS3548
Placas multipoços Corning® Costar® tratadas com TC
size 48 wells, polystyrene plate, flat bottom wells, case of 100 (individually wrapped), sterile, lid
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
descrição
growth area 0.95 cm2
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
case of 100 (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 3548
tamanho
48 wells
diâmetro do poço
11.0 mm
volume do poço
1.6 mL
volume de trabalho do poço
0.19-0.285 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface