CLS351178
Corning® Falcon® Multiwell Cell Culture Plate
size 48 well, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
flat clear polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid
fabricante/nome comercial
Corning 351178
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
tamanho
48 well
tipo de ligação
cell culture treated
Categorias relacionadas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS351178 | 4065269103455 |