Documentos Principais
8.52023
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Lys-OH, N-α-Fmoc-L-lysine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H24N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
368.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Fmoc-Lys-OH, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C21H24N2O4/c22-12-6-5-11-19(20(24)25)23-21(26)27-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13,22H2,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
chave InChI
YRKFMPDOFHQWPI-IBGZPJMESA-N
Descrição geral
Nα-Fmoc-protected lysine, with unprotected side chain. Starting material for novel side-chain modified lysine building blocks for Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-1042
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Conteúdo relacionado
Purer Fmocs Means Purer Peptides