47583
Fmoc-Lys(Alloc)-OH
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-Nε-Alloc-L-lysine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fmoc-Lys(Alloc)-OH, ≥95.0% (HPLC)
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −12±1°, c = 1% in DMF
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
técnica(s)
NMR: suitable
cor
beige
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-2-15-32-24(30)26-14-8-7-13-22(23(28)29)27-25(31)33-16-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-6,9-12,21-22H,1,7-8,13-16H2,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,29)/t22-/m0/s1
chave InChI
OJBNDXHENJDCBA-QFIPXVFZSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?