772453
Fmoc-Lys(palmitoyl)-OH
95%
Sinônimo(s):
Palmitoyl lysine
Ensaio
95%
forma
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
71-83 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C37H54N2O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-26-35(40)38-27-20-19-25-34(36(41)42)39-37(43)44-28-33-31-23-17-15-21-29(31)30-22-16-18-24-32(30)33/h15-18,21-24,33-34H,2-14,19-20,25-28H2,1H3,(H,38,40)(H,39,43)(H,41,42)/t34-/m1/s1
chave InChI
DQZCUQJUXKWZEE-UUWRZZSWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3