04067
Fmoc-6-Ahx-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-(Fmoc-amino)caproic acid, 6-(Fmoc-amino)hexanoic acid
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
cor
white
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C21H23NO4/c23-20(24)12-2-1-7-13-22-21(25)26-14-19-17-10-5-3-8-15(17)16-9-4-6-11-18(16)19/h3-6,8-11,19H,1-2,7,12-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
chave InChI
FPCPONSZWYDXRD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?