Key Documents
8.51037
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms)
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms), Fmoc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H23NO6
Número CAS:
Peso molecular:
385.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms), Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Pegylations
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H23NO6/c23-20(24)14-27-12-11-26-10-9-22-21(25)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
chave InChI
XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
9-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
Aplicação
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms) Novabiochem®. CAS 166108-71-0, molar mass 385.42 g/mol.
Ligação
Replaces: 01-63-0203
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3