Documentos Principais
8.51036
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₄-COOH (19 atoms)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-NH-(PEG)₄-COOH (19 atoms), Fmoc-18-amino-4,7,10,13,16-pentaoxaoctadecanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H37NO9
Número CAS:
Peso molecular:
531.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Formulário
oil
adequação da reação
reaction type: Pegylations
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C28H37NO9/c30-27(31)9-11-33-13-15-35-17-19-37-20-18-36-16-14-34-12-10-29-28(32)38-21-26-24-7-3-1-5-22(24)23-6-2-4-8-25(23)26/h1-8,26H,9-21H2,(H,29,32)(H,30,31)
chave InChI
TWQTXZPTZPOEEB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
19-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
Ligação
Replaces: 01-63-0200
Nota de análise
Colour (visual): pale yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 530.2 - 532.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2