95003
{2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy}acetic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-(Fmoc-amino)-3,6-dioxaoctanoic acid
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)COCCOCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C21H23NO6/c23-20(24)14-27-12-11-26-10-9-22-21(25)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
chave InChI
XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)