Documentos Principais
8.51034
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (13 atoms)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (13 atoms), Fmoc-12-amino-4,7,10-trioxadodecanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H29NO7
Número CAS:
Peso molecular:
443.49
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C24H29NO7/c26-23(27)9-11-29-13-15-31-16-14-30-12-10-25-24(28)32-17-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-8,22H,9-17H2,(H,25,28)(H,26,27)
chave InChI
CHIDDYZONKDHLG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
13-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
Aplicação
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (13 atoms) Novabiochem®. CAS 867062-95-1, molar mass 443.5 g/mol.
Ligação
Replaces: 01-63-0198
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to light beige
Appearance (visual): powder or oil
Identity (LC-MS): 442.5 - 444.5
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
The product may be a white powder or a transparent glass-like solid/oil
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2