Documentos Principais
QBD10283
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG®12-acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H65NO16
Peso molecular:
839.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Fmoc
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C42H65NO16/c44-41(45)9-11-47-13-15-49-17-19-51-21-23-53-25-27-55-29-31-57-33-34-58-32-30-56-28-26-54-24-22-52-20-18-50-16-14-48-12-10-43-42(46)59-35-40-38-7-3-1-5-36(38)37-6-2-4-8-39(37)40/h1-8,40H,9-35H2,(H,43,46)(H,44,45)
Características e benefícios
Fmoc-N-amido-dPEG®12-acid is a novel Fmoc-protected amino acid containing a single molecular weight PEG (dPEG®) spacer arm. This reagent is used to introduce a hydrophilic, non-immunogenic spacer into a peptide (46.5 Å). Three different lengths of dPEG® allow precise control of spacing and hydrophilicity. Fmoc group can be removed, exposing the terminal amine, using piperidine as with standard peptide synthesis.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)