10283
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep A, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
embalagem
bottle of 75 cc
fabricante/nome comercial
Hayes Separation Inc
Parâmetros
165 °C temp. limit
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
área da superfície
526 m2/g
matriz
HayeSep A
tamanho de partícula
80-100 mesh
densidade
~0.36 g/mL (free fall density)
Descrição geral
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)