10286
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep B, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
embalagem
bottle of 75 cc
fabricante/nome comercial
Hayes Separation Inc
Parâmetros
190 °C temp. limit
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
área da superfície
~608 m2/g
matriz
HayeSep B
tamanho de partícula
80-100 mesh
densidade
~0.33 g/mL (free fall density)
Descrição geral
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)