10291
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep D, 60-80 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
embalagem
bottle of 75 cc
fabricante/nome comercial
Hayes Separation Inc
Parâmetros
290 °C temp. limit
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
área da superfície
~795 m2/g
Matriz
HayeSep D
tamanho de partícula
60-80 mesh
densidade
~0.33 g/mL (free fall density)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)