Documentos Principais
P1378
Sigma-Aldrich
Ftaldialdeído
≥97% (HPLC), powder or crystals
Sinônimo(s):
Dicarboxaldeído o-ftálico, o-Ftalaldeído, Benzeno-1,2-dicarboxaldeído, OPA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
134.13
Beilstein:
878317
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
cor
white to light yellow
pf
55-58 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
chave InChI
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
O ftaldialdeído foi usado
  • para detectar Arg por meio de espectrofotometria usando detecção
  • sensível fluorescente de ponto final como um fluxo de reagente com a amostra para produzir um produto fluorescente para determinar a amônia na água do mar
  • no ensaio espectrofotométrico de o-ftaldialdeído (teste OPA) para determinar a atividade proteolítica (PA) das cepas e das culturas comerciais
Ações bioquímicas/fisiológicas
O o-ftaldialdeído (OPA) pode formar derivados fluorescentes ao reagir com aminoácidos.
O ftaldialdeído pode ser usado para a derivatização pré-coluna de aminoácidos para separação por cromatografia líquida de alto desempenho (CLAE). Ele também pode ser usado para medições citométricas de fluxo de grupos tiol de proteínas.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
132 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Yun-Bin Han et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(16), 6715-6726 (2015-02-17)
Sphingolipid ceramide N-deacylase (SCDase) catalyzes reversible reactions in which the amide linkage in glycosphingolipids is hydrolyzed or synthesized. While SCDases show great value for the enzymatic synthesis of glycosphingolipids, they are relatively poorly characterized enzymes. In this work, the enzymatic
Niklas Krause et al.
Scandinavian journal of work, environment & health, 41(2), 124-139 (2015-01-20)
This study aimed to assess the effects of physically demanding work - measured as energy expenditure (EE) during occupational physical activities (OPA) - on risk of acute myocardial infarction (AMI) among men with and without preexisting ischemic heart disease (IHD).
Bianca de Moraes Fracasso et al.
PloS one, 14(1), e0209964-e0209964 (2019-01-12)
Circulating advanced glycation end products (AGE) and their receptor, RAGE, are increased after a myocardial infarction (MI) episode and seem to be associated with worse prognosis in patients. Despite the increasing importance of these molecules in the course of cardiac
M Nurul Islam et al.
The New phytologist, 193(1), 51-57 (2011-11-11)
• Sphingolipids are emerging as important mediators of cellular and developmental processes in plants, and advances in lipidomics have yielded a wealth of information on the composition of plant sphingolipidomes. Studies using Arabidopsis thaliana showed that the dihydroxy long-chain base
Yi-Jhen Lai et al.
Talanta, 91, 103-109 (2012-03-01)
This study reports a selective and sensitive method for fluorescent detection of total, protein-bound, free, and free oxidized homocysteine (HCys) using tris(2-carboxyethyl)phosphine (TCEP) as a reducing agent, fluorosurfactant-capped gold nanoparticles (FSN-AuNP) as a preconcentrating probe, and o-phthaldialdehyde (OPA) as a