S9640
Sodium tetraborate decahydrate
ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Agency
suitable for SM 4500 - NH3
pressão de vapor
0.213 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
9.15-9.20 (25 °C, 0.01 M in solution)
densidade
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
chave InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Regioselective thiolysis of 1,2-epoxides by using thiols to synthesize β-hydroxy sulfides.
- Hetero-Michael addition of thiols with electron-deficient olefins to synthesize corresponding β-adducts.
- Solvent-free Biginelli reaction to synthesize 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)